Learn More
Hirschmann™ Tubes capillaires pour la détermination du point de fusion, une extrémité fermée
Excellents pour l’analyse du point de fusion en laboratoire
Marque: Hirschmann™ 9212375
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
- Tubes capillaires
- Une extrémité fermée
- Disponible dans une large gamme de diamètres / longueurs
Spécification
Tube de détermination du point de fusion, une extrémité fermée | |
1,55 mm | |
75 mm | |
1 x 1000/Pk. |