Learn More
Hirschmann™ Tubes capillaires pour la détermination du point de fusion, une extrémité fermée
Excellents pour l’analyse du point de fusion en laboratoire
Marque:  Hirschmann™ 9211775
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Code produit. 10673002
  • 119.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 31-05-2024
Description
  • Tubes capillaires
  • Une extrémité fermée
  • Disponible dans une large gamme de diamètres / longueurs
Spécification
Spécification
Tube de détermination du point de fusion, une extrémité fermée
1,30 mm
75 mm
10 x 100/Pk.