Learn More
Applied Biosystems™ CapSure™ Macro LCM Caps
Specially designed for use with the Arcturus™ Laser Capture Microdissection (LCM) instruments, CapSure™ HS and CapSure Macro LCM Caps enable the precise and rapid extraction of pure populations of cells from heterogeneous sample preparations.
Marque:  Applied Biosystems™ LCM0212
Informations supplémentaires : Poids : 0.00450kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15870923
  • 1122.00€ / 240 pièces
En stock, prêt à être expédié: 2
Ajouter au panier
Description
Description
Les bouchons CapSure peuvent être utilisés pour isoler des cellules individuelles ou des milliers de cellules sur un seul bouchon.
Principales caractéristiques du produit :
• Application douce – microdissection non détériorante qui préserve l’intégrité du matériel capturé
• Extraction polyvalente – capture de grandes et petites quantités de cellules
Garantissez l’intégrité des cellules microdisséquées pour l’analyse moléculaire en aval
Tous les bouchons LCM CapSure™ disposent d’un film de transfert breveté lié à la surface inférieure du bouchon. Avec les systèmes de microdissection Arcturus, un laser IR envoie des impulsions par le haut du bouchon pendant la LCM et interagit ainsi avec le film de transfert, qui fond et se lie aux cellules ou régions d’intérêt. Le film absorbe le rayonnement laser – et non l’échantillon de tissu ou de cellules – créant une microdissection douce et non détériorante qui préserve l’intégrité du matériel capturé.
Extrayez de grandes quantités de cellules grâce aux bouchons LCM CapSure™ Macro
Les bouchons LCM CapSure™ Macro fournissent la surface maximale pour capturer plusieurs milliers de cellules sur un seul bouchon. Ceci est particulièrement utile pour les applications en aval qui nécessitent un grand nombre de cellules pour obtenir suffisamment de matériel pour l’analyse, comme certaines techniques d’analyse des protéines. Les bouchons LCM CapSure™ Macro s’adaptent directement sur des microtubes à centrifuger de 0,5 ml pour l’extraction des molécules biologiques des cellules capturées.
Extrayez de petits nombres de cellules grâce aux bouchons haute sensibilité CapSure™ HS
Les bouchons LCM CapSure™ HS permettent l’extraction et la détection hautement sensibles des molécules biologiques de petits nombres de cellules. Les bouchons LCM CapSure™ HS disposent au fond de rebords qui maintiennent la surface de capture active du bouchon à douze microns de la surface de l’échantillon. Cette séparation garantit une capture précise de plusieurs centaines de cellules. En outre, les bouchons LCM CapSure™ fonctionnent avec des dispositifs ExtracSure qui minimisent la dilution des molécules biologiques extraites des cellules capturées. Ceci optimise la récupération de ces molécules pour l’analyse moléculaire en aval.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Spécification
Spécification
ArcturusXT™ LCM Instrument
LCM
CapSure™
Bouchons Capsure Macro LCM
240 bouchons
Bouchon