Learn More
Erlab™ Hotte filtrante Captair 321 Smart
Les hottes filtrantes Erlab™ Captair Smart 321 sont conçues avec un moyen de communication simple et innovant pour vous faire savoir que la hotte vous protège pour un travail optimal.
sur devis
Spécification
Type de produit | Hotte filtrante sans conduit |
---|---|
Certifications/Conformité | AFNOR NF X 15-211:2009 : : France : BS 7989 : Angleterre DIN 12 927 : Allemagne : EN 1822 : 1998 (filtres HEPA H14 et ULPA U17) ; marquage CE |
Profondeur (métrique) | 620 mm |
Description | La forme oblongue permet un confinement adéquat et une mobilité ergonomique |
Débit | 129 pcm |
Description
- Type C : filtration au carbone pour les gaz et vapeurs
- Type P : filtration à particules pour les poudres
- Filtre AS : pour vapeurs organiques
- Filtre BE : pour vapeurs acides + organiques
- Filtre F : pour vapeurs de formaldéhyde
- Filtre K : pour vapeurs d’ammoniaque
- Filtre HP : HEPA H14 : filtration efficace à 99,995 % des particules d’une taille supérieure à 0,1 μm
- acier résistant à la corrosion électro-galvanisé revêtu d’un polymère antiacide
- Vitesse frontale de l’air : 0,4 à 0,6 m/s ; 79 fpm à 118 fpm
- Module de filtration en polypropylène
- Communication simple par système de pulsation LED : réglages du ventilateur, minuteur d’utilisation, défaillance du ventilateur, vitesse à la face du filtre, détection automatique de saturation du filtre
- 1 à 4 colonnes pouvant être configurées pour gérer les liquides, les poudres ou les deux
- Application de contrôle à distance pour surveiller la hotte, modifier les paramètres et envoyer des alertes de sécurité immédiatement à vos appareils (mobile, tablette et PC)
- connexion par câble RJ45
- Éclairage intérieur : Éclairage à LED > 650 lux
- Anémomètre électronique : indique la vitesse de surface de l’unité
Spécification
Hotte filtrante sans conduit | |
620 mm | |
129 pcm | |
65 W | |
780 mm |
AFNOR NF X 15-211:2009 : : France : BS 7989 : Angleterre DIN 12 927 : Allemagne : EN 1822 : 1998 (filtres HEPA H14 et ULPA U17) ; marquage CE | |
La forme oblongue permet un confinement adéquat et une mobilité ergonomique | |
50/60 Hz | |
90/220 V |