Learn More
Erlab™ Hotte filtrante Captair 481 Smart
Les hottes filtrantes Erlab™ Captair Smart 481 sont conçues avec un moyen de communication simple et innovant pour vous faire savoir que la hotte vous protège pour un travail optimal.
sur devis
Spécification
Type de produit | Hotte filtrante sans conduit |
---|---|
Certifications/Conformité | AFNOR NF X 15-211:2009 : France - BS 7989 : Angleterre DIN 12 927 ; Allemagne : EN 1822:1998 (filtres HEPA H14 et ULPA U17) ; marquage CE |
Profondeur (métrique) | 620 mm |
Description | La forme oblongue permet un confinement adéquat et une mobilité ergonomique |
Débit | 129 pcm |
Description
- Type C : filtration au carbone pour les gaz et vapeurs
- Type P : filtration à particules pour les poudres
- Filtre AS : pour vapeurs organiques
- Filtre BE : pour vapeurs acides + organiques
- Filtre F : pour vapeurs de formaldéhyde
- Filtre K : pour vapeurs d’ammoniaque
- Filtre HP : HEPA H14 : filtration efficace à 99,995 % des particules d’une taille supérieure à 0,1 μm
- acier résistant à la corrosion électro-galvanisé revêtu d’un polymère antiacide
- Vitesse frontale de l’air : 0,4 à 0,6 m/s ; 79 fpm à 118 fpm
- Module de filtration en polypropylène
- Communication simple par système de pulsation LED : réglages du ventilateur, minuteur d’utilisation, défaillance du ventilateur, vitesse à la face du filtre, détection automatique de saturation du filtre
- 1 colonne pouvant être configurée pour gérer les liquides, les poudres ou les deux
- Pour un contrôle à distance pour surveiller l’état de la hotte, modifier les paramètres et envoyer des alertes de sécurité immédiatement à vos appareils (mobile, tablette et PC)
- Connexion par câble RJ45 pour afficher et modifier le réglage de la hotte
- Éclairage intérieur : Éclairage à LED > 650 lux
- L’anémomètre à fil chaud donne l’alerte si la vitesse de surface diminue
Spécification
Hotte filtrante sans conduit | |
620 mm | |
129 pcm | |
65 W | |
1260 mm |
AFNOR NF X 15-211:2009 : France - BS 7989 : Angleterre DIN 12 927 ; Allemagne : EN 1822:1998 (filtres HEPA H14 et ULPA U17) ; marquage CE | |
La forme oblongue permet un confinement adéquat et une mobilité ergonomique | |
50/60 Hz | |
90/220 V |