Learn More
Erlab™ Armoire de stockage Captair 834 à filtration intelligente
Les armoires de stockage Erlab™ Captair 834 à filtration intelligente fournissent un flux d’air continu dans l’armoire, capturant les vapeurs dangereuses dans les filtres et renvoyant l’air propre dans la pièce.
sur devis
Spécification
Certifications/Conformité | Performances de filtration testées selon la norme AFNOR AFNOR NF X 15-211:2009 :France EN 1822 :1998 (filtres HEPA H14 et ULPA U17) - Marquage CE |
---|---|
Profondeur (métrique) | 500 mm |
Description | Consommation électrique :45 W |
Type de produit | Armoire de stockage à filtration sans conduit |
Hauteur (métrique) | de 2140 à 2300 mm |
Description
- Filtre AS – pour vapeurs organiques
- Filtre BE – pour vapeurs acides
- Filtre F – pour vapeurs de formaldéhyde
- Le type 1C comprend un filtre à charbon
- Le type 1P2C comprend un filtre à particules et un filtre à charbon
- Débit d’air : 220 m3/h / 129 PCM
- Exigences d’alimentation électrique : 80/220 V, 50/60 Hz
- acier résistant à la corrosion électro-galvanisé revêtu d’un polymère antiacide
- Porte Acrylique transparent et résistant aux produits chimiques pour faciliter la visualisation
- 1 colonne pouvant être configurée pour gérer les liquides, les poudres ou les deux
- Application eGuard (Android ou iOS) : Pour le contrôle à distance visant à surveiller l’état de l’armoire de stockage, à modifier les paramètres et à envoyer des alertes de sécurité immédiatement à vos appareils (mobile, tablette et PC)
- Alarme si les portes sont laissées ouvertes
Spécification
Performances de filtration testées selon la norme AFNOR AFNOR NF X 15-211:2009 :France EN 1822 :1998 (filtres HEPA H14 et ULPA U17) - Marquage CE | |
Consommation électrique :45 W | |
de 2140 à 2300 mm | |
Jusqu’à 120 bouteilles de 1 L | |
5 |
500 mm | |
Armoire de stockage à filtration sans conduit | |
100 à 120 flacons | |
2 | |
900 mm |