Learn More
Erlab™ Filtres pour hotte mobile filtrante sans raccordement Captair™
Assure la protection personnelle lors de la manipulation des produits chimiques liquides, gazeux et solides. Les filtres pour hotte mobile filtrante sans raccordement Erlab™ Captair™ assurent la filtration des vapeurs organiques, acides, de formaldéhyde et d’ammoniac ainsi que des poudres fines.
Marque:  Erlab™ H11074101
Code nomenclature Nacres: HA.23
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 11841545
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Assure la protection personnelle lors de manipulations de produits chimiques liquides, gazeux et solides.
Types de filtres disponibles :
  • GF4 AS : Vapeurs organiques
  • GF4 BE + : Vapeurs organiques et vapeurs acides
  • GF4 F : Vapeurs de formaldéhyde
  • GF4 K : Vapeurs d’ammoniac
  • GF4 HP : Filtre HEPA HI4 pour poudres
Spécification
Spécification
AS
Hotte d’évacuation mobile à filtration sans raccordement
Filtre de rechange
Pour vapeurs organiques