Learn More
Erlab™ Armoire de stockage Captair Smart à filtration
La nouvelle technologie Smart utilise un voyant simple pour montrer que la hotte fonctionne en toute sécurité pour que l’utilisateur puisse concentrer son attention sur ce qui importe le plus : son travail. Lorsque le voyant est allumé, la hotte fonctionne en toute sécurité. Pour alerter l’utilisateur, le voyant est associé à une alarme sonore.
sur devis
Spécification
Type de produit Armoire de stockage filtrée
Consulter d'autres spécifications
Description
Description
  • Nouvelle technologie Smart : conçue avec un moyen de communication simple et innovant
  • La technologie Smart utilise un voyant simple pour montrer que la hotte fonctionne en toute sécurité pour que vous puissiez concentrer votre attention sur ce qui importe le plus : votre travail. Lorsque le voyant est allumé, la hotte fonctionne en toute sécurité. Pour vous alerter, le voyant est associé à une alarme sonore
  • Un motif lumineux simple indiquera si : le débit d’air est compromis, le ventilateur est défaillant, le filtre est percé, les portes sont restées ouvertes
  • La nouvelle application eGuard vous permet de contrôler à distance la hotte, de modifier les réglages et d’envoyer des alertes de sécurité immédiatement à votre appareil mobile, tablette ou PC
  • Le système de filtration configurable au-dessus du boîtier peut être adapté pour filtrer les gaz, les solvants, les poudres et les particules, en protégeant l’utilisateur et le laboratoire grâce à une recirculation de l’air sûre et efficace dans la pièce et en libérant de l’air purifié dans la pièce sans vapeurs ou odeurs dangereuses toxiques
  • Conforme à la norme d’efficacité de filtration AFNOR NFX 15 211 / ANSI Z9.5-2012 (classes 1 et 2)
  • De nouveaux capteurs sont ajoutés pour la détection de solvants, d’acides ou du formaldéhyde.
  • De nouveaux capteurs sont ajoutés si les portes sont laissées ouvertes.
  • Programme ESP : Certification d’utilisation livrée avec chaque unité après approbation des manutentions ou du procédé par le fabricant
  • Très faible consommation d’énergie, seulement 60 W
  • Des tailles plus petites sont disponibles pour une utilisation sur ou sous les paillasses ou l’équipement.
  • Les modèles au sol peuvent être configurés avec des étagères étanches réglables, des étagères verticales à tirer et des tiroirs à grand volume
Spécification
Spécification
Armoire de stockage filtrée