Learn More
Erlab™ Hotte filtrante sans conduit Captair™ Smart 392
Conçue avec une filtration avancée au carbone pour minimiser l’exposition aux produits chimiques.
sur devis
Spécification
Type de produit | Hotte à filtre sans conduit |
---|---|
Ampérage | 1,6 A |
Profondeur (impériale) intérieure | 27,4 in |
Profondeur (métrique) intérieure | 69,5 cm |
Débit | 259 pcm |
Description
- Capteurs permettant de détecter la fuite de solvants, d’acides ou de formaldéhyde dans les filtres
- Filtre de secours de sécurité en cas de saturation du filtre principal
- Surveillance continue de la vitesse de la surface de l’air
Programme de sécurité Erlab
- Analyse et validation d’applications, certification d’utilisation, rappels de changement de filtre
- Connectez-vous à eGuard™ pour connaître l’état en temps réel, recevoir les notifications et les alertes
- Fonction Smart-Light pour allumer la hotte
Flexibilité
- Colonne de filtration configurable
- Aucun système de gaine nécessaire
Environnement
- Aucun produit chimique dangereux n’est libéré dans l’atmosphère
- Faible consommation électrique
Spécification
Hotte à filtre sans conduit | |
27,4 in | |
259 pcm | |
104,0 cm | |
Filtre | |
19 à 53 W | |
100 cm |
1,6 A | |
69,5 cm | |
40,94 in | |
50/60 Hz | |
90/264 V | |
37,99 po | |
96,5 cm |