Learn More
Erlab™ Hotte filtrante sans conduit Captair Smart
Simple d’utilisation. La filtration Flex unique à hotte filtrante sans conduit Erlab Captair Smart peut prendre en charge la plupart des applications de laboratoire.
sur devis
Description
Caractéristiques :
- Communication lumineuse, simple et intuitive, indiquant l’état de la hotte
- Activation par clé unique
- Interface de communication puissante grâce à des impulsions lumineuses pour renforcer la sécurité
- La technologie SMART informe les utilisateurs de leur protection grâce à des signaux lumineux et sonore
- Capteurs pour détecter la saturation des filtres
- Très faible consommation d’énergie - coûts de fonctionnement réduits
- Vitesse frontale surveillée automatiquement
- Le châssis incliné à 6° offre une visibilité optimale et un espace de travail ergonomique
- Les larges ouvertures permettent un accès facile à votre travail
- De nouveaux capteurs sont ajoutés pour la détection de solvants, d’acides ou du formaldéhyde
- Le nouvel anémomètre électronique surveille la vitesse frontale
- Connectez votre appareil et suivez son utilisation à distance grâce à nos solutions mobiles
Spécifications :
- Normes de sécurité : AFNOR NF X 15-211:2009 : France - BS 7989 : Angleterre DIN 12 927 : Allemagne - EN 1822 : 1998 (filtres HEPA H14 et ULPA U17) - Marquage CE
- Vitesse frontale de l’air : 0,4 à 0,6 m/s ; 79 fpm à 118 fpm
- Structure : acier résistant à la corrosion électro-galvanisé revêtu d’un polymère antiacide
- Panneaux latéraux et avant : acrylique résistant aux substances chimiques
- Module de filtration : en PP
- Filtration du carbone pour les gaz et vapeurs : AS : pour les vapeurs organiques ; BE+ : pour les vapeurs organiques et les vapeurs acides ; F : pour les vapeurs de formaldéhyde - K : pour les vapeurs d’ammoniac
- Filtration de particules pour les poudres : Efficacité de la filtration HEPA H14 : 99,995 % conformément à la méthode MPPS, norme EN1822, efficacité de filtration ULPA U17 : 99,999995 % conformément à la méthode MPPS, norme EN1822
- Connectivité : connexion par câble RJ45
- Éclairage interne : éclairage à LED >650 lux
Spécification
Hotte filtrante |