Learn More
(Carbéthoxyméthylène)triphénylphosphorane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4229134
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
1099-45-2
C22H21O2P
348.38
MFCD00009183
IIHPVYJPDKJYOU-UHFFFAOYSA-N
carbethoxymethylene triphenylphosphorane, ethyl triphenylphosphoranylidene acetate, triphenylcarbethoxymethylenephosphorane, acetic acid, triphenylphosphoranylidene-, ethyl ester, ethyl 2-triphenylphosphoranylidene acetate, ethoxycarbonylmethylene triphenylphosphorane, carboethoxymethylidenetriphenylphosphorane, ethyl triphenylphosphoranilidene acetate, carbethoxytriphenylphosphonium methylide, carbethoxymethylidenetriphenylphosphorane
70670
ethyl 2-(triphenyl-λ⁵-phosphanylidene)acetate
CCOC(=O)C=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
1099-45-2
C22H21O2P
348.38
MFCD00009183
IIHPVYJPDKJYOU-UHFFFAOYSA-N
carbethoxymethylene triphenylphosphorane, ethyl triphenylphosphoranylidene acetate, triphenylcarbethoxymethylenephosphorane, acetic acid, triphenylphosphoranylidene-, ethyl ester, ethyl 2-triphenylphosphoranylidene acetate, ethoxycarbonylmethylene triphenylphosphorane, carboethoxymethylidenetriphenylphosphorane, ethyl triphenylphosphoranilidene acetate, carbethoxytriphenylphosphonium methylide, carbethoxymethylidenetriphenylphosphorane
70670
ethyl 2-(triphenyl-λ⁵-phosphanylidene)acetate
CCOC(=O)C=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour la formation de liaisons C-C (oléfination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau (Carbethoxymethylene)triphenylphosphorane
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 124.0°C to 129.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H5)3P=CHCO2C2H5
Quantité 25 g
Fieser 01,112; 02,60; 10,78
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 348.38
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (Carbethoxymethylene)triphenylphosphorane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.