Learn More
Carbohydrazide 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-82772
26.40 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
497-18-7
CH6N4O
90.09
MFCD00007591
XEVRDFDBXJMZFG-UHFFFAOYSA-N
carbohydrazide, carbonic dihydrazide, carbazide, carbonohydrazide, carbodihydrazide, hydrazine, carbonyldi, hydrazine, carbonylbis, carbazic acid, hydrazide, semicarbazide, 4-amino, carbonic acid, dihydrazide
73948
CHEBI:61308
1,3-diaminourée
NNC(=O)NN
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
497-18-7
CH6N4O
90.09
MFCD00007591
XEVRDFDBXJMZFG-UHFFFAOYSA-N
carbohydrazide, carbonic dihydrazide, carbazide, carbonohydrazide, carbodihydrazide, hydrazine, carbonyldi, hydrazine, carbonylbis, carbazic acid, hydrazide, semicarbazide, 4-amino, carbonic acid, dihydrazide
73948
CHEBI:61308
1,3-diaminourée
NNC(=O)NN
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Carbohydrazide
Note relative au nom 97%
Point de fusion >153.0°C
Couleur Blanc
Densité 1.0200g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire NH2NHCONHNH2
Quantité 25 g
Beilstein 03,121
Merck Index 15,1804
Gravité spécifique 1.02
Poids de la formule 90.09
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Carbohydrazide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.