Learn More
Feutre de carbone, épaiss. 6,35 mm (0,25 po), 99,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4781842
Click to view available options
Quantité:
10 x 10 cm
30 x 30 cm
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
1333-86-4
C
12.01
MFCD00133992
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
1333-86-4
C
12.01
MFCD00133992
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Typical thermal conductivity of 1.75 BTU in/hr/ft²/°F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Carbon
Densité 2.26g/cm3
Plage de pourcentage du dosage 99.0%
Quantité 10 x 10 cm