Learn More
Swann-Morton™ Lames de scalpel stériles en acier au carbone
Pratiques dans les environnements utilisateur : au sein de l’unité de soins, dans les services d’urgence ou de traumatologie ou même en extérieur sur le terrain avec les ambulanciers. Les lames de scalpel chirurgicaux en acier au carbone Swann-Morton™ sont fournis dans des emballages individuels à ouverture facile.
Marque: Swann-Morton™ 0205
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.08820kg
Description
- Acier au carbone conforme à la norme BS EN 27740
- Stérile
Spécification
Acier au carbone | |
n° 15 | |
Stérile | |
10/paquet |
Lame de scalpel | |
La lame 15 convient aux poignées 3, 3L, 3 graduées, 5B, 7, 9, B3 et B3L | |
Conforme CE 93/42/CE |