Learn More
Carbonylhydrydotris(triphénylphosphine)rhodium(I), Rh 10,0 % min, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7048278
Click to view available options
Quantité:
0.1 g
1 g
5 g
17185-29-4
C55H46OP3Rh
918.80
MFCD00151644
AACIZACVKFEETJ-UHFFFAOYSA-N
tristriphenylphosphine rhodium carbonyl hydride, hydridocarbonyltris triphenylphosphine rhodium i
132451836
monoxyde de carbone;rhodium;triphénylphosphane
[RhH].[C-]#[O+].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
17185-29-4
C55H46OP3Rh
918.80
MFCD00151644
AACIZACVKFEETJ-UHFFFAOYSA-N
tristriphenylphosphine rhodium carbonyl hydride, hydridocarbonyltris triphenylphosphine rhodium i
132451836
monoxyde de carbone;rhodium;triphénylphosphane
[RhH].[C-]#[O+].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Hydrogénation, hydrosilation, isomérisation, carbonylation, hydroformylation, oxydation
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Carbonylhydridotris(triphenylphosphine)rhodium(I)
Point de fusion 138°C (decomposition)
Couleur Jaune
Densité 1.33 g/mL
Odeur Odorless
Formule linéaire RhH(CO)[P(C6H5)3]3
Quantité 0.1 g
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,9758
Informations sur la solubilité Soluble in hydrocarbons (e.g. benzene and toluene) with dissociation of phosphine ligands
Poids de la formule 918.8
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Rh 10,0 % min
Forme physique Poudre