missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carboxypeptidase M Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | Carboxypeptidase M |
---|---|
Concentration | 0.13 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16806064
|
Proteintech
16440-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16896054
|
Proteintech
16440-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Specifically removes C-terminal basic residues (Arg or Lys) from peptides and proteins. It is believed to play important roles in the control of peptide hormone and growth factor activity at the cell surface, and in the membrane-localized degradation of extracellular proteins.Spécification
Carboxypeptidase M | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
P14384 | |
1368 | |
Carboxypeptidase M Fusion Protein Ag9761 | |
Primary | |
-20°C | |
CPM |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Carboxypeptidase M, CPM | |
CPM | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |