Learn More
Cargille Huile d’immersion Cargille
Greatly increases light-gathering power with high-power objectives
18.25€ - 31.86€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 8036/1 |
---|---|
Indice de réfraction | 1.5150 ±0.0002 |
Code produit | Marque | Densité | Quantité | Viscosité | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Densité | Quantité | Viscosité | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||
13261514
|
Cargille
16212/1OZ |
0.877g/cm3 | 1 oz. | 170 cS | Type FF Immersion Oil |
18.25€
30mL |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11798372
|
Cargille
16484/4OZ |
0.923g/cm3 | 120 ml (4 oz) | 1250 cS | Huile à immersion de type B |
31.86€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Greatly increases light-gathering power with high-power objectives
- Formulée pour donner un indice de réfraction de 1.5150 ± 0.0002 pour la ligne D à 23°C (73°F)
- Ne sèche pas, par conséquent, l’indice ne change pas lorsqu’elle est exposée à l’air
- Sans PCB (biphényle polychloré)
- Conforme aux spécifications de la norme ISO 8036/1
- Standard pour la microscopie avec une huile en immersion
- L’huile de type A possède un faible taux de viscosité et de fluorescence
- Avec son taux de viscosité élevé, l’huile de type B est utilisée en microscopie biomédicale
- L’huile de type NVH possède un taux de viscosité élevé et répond aux exigences relatives aux instruments horizontaux, inversés et inclinés, ainsi qu’au matériel de projection
- L’huile de type FF est pratiquement non fluorescente
- L’huile de type DF possède un taux de fluorescence très faible pour la microscopie par fluorescence à très haute résolution
Spécification
ISO 8036/1 | |
1.5150 ±0.0002 |