Learn More
Carl Zeiss™ Adaptateur pour caméra de montage C
S’adapte aux microscopes Zeiss spécifiques pour une utilisation avec une caméra fixe ou vidéo
Marque: Carl Zeiss™ 000000-1069-414
Code nomenclature Nacres: MA.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Adapte le microscope pour une utilisation avec des caméras fixes ou vidéo de montage C ; interface 0,63X f/60 mm
Accessoire pour :
- Stemi 2000 C /CS
- Axiostar
- Axioskop
- AxioImager D1
Spécification
Adaptateur de caméra | |
Caméra à monture en C | |
Stemi™ 2000C/CS, Axiostar™, Axioskop™, AxioImager D1 |