Learn More
CARM1-IN-1, MedChemExpress
MedChemExpress CARM1-IN-1 is a potent and specific CARM1(Coactivator-associated arginine methyltransferase 1) inhibitor with IC50 of 8.6 uM; shows very low activity against PRMT1 and SET7(IC50 > 600 uM).
139.05€ - 724.95€
Spécification
Nom chimique ou matériau | CARM1-IN-1 |
---|---|
CAS | 1020399-49-8 |
Couleur | Orange |
Notes de qualité de la pureté | Research |
Formule moléculaire | C26H21Br2NO3 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16478037
![]() |
Medchem Express
HY-12759 |
5 mg |
139.05€
5mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16461527
![]() |
Medchem Express
HY-12759 |
50 mg |
724.95€
50mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16425328
![]() |
Medchem Express
HY-12759 |
10 mg |
222.75€
10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
CARM1-IN-1 is a potent and specific CARM1(Coactivator-associated arginine methyltransferase 1) inhibitor with IC50 of 8.6 uMSpécification
CARM1-IN-1 | |
Orange | |
C26H21Br2NO3 | |
O=C1/C(CN(CC2=CC=CC=C2)C/C1=C\C3=CC=C(O)C(Br)=C3)=C/C4=CC=C(O)C(Br)=C4 | |
555.26 | |
Research | |
Cancer-programmed cell death |
1020399-49-8 | |
Research | |
DMSO : ≥ 35 mg/mL (63.03 mM) | |
555.26 | |
95.0% | |
Solid |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Research purposes only
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.