missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CARMIL Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | CARMIL |
---|---|
Concentration | 0.43 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16845415
|
Proteintech
27133-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16835415
|
Proteintech
27133-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Cell membrane-cytoskeleton-associated protein that plays a role in the regulation of actin polymerization at the barbed end of actin filaments. Prevents F-actin heterodimeric capping protein (CP) activity at the leading edges of migrating cells, and hence generates uncapped barbed ends and enhances actin polymerization, however, seems unable to nucleate filaments. Plays a role in lamellipodial protrusion formations and cell migration.Spécification
CARMIL | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q5VZK9 | |
55604 | |
CARMIL Fusion Protein Ag25876 | |
Primary | |
-20°C | |
CARMIL1 |
0.43 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
CARMIL, CARMIL homolog, CARMIL1a, LRRC16, LRRC16A | |
CARMIL1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |