Learn More
Cire de carnauba, raffinée, numéro.1, jaune, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 222380050
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 8015-86-9 Poids : 5.00000kg
Quantité. 5kg
Emballage Récipient en plastique
Code produit. 13468478
  • 252.80€ / 5kg
Expédition estimée
09-11-2020
Spécification
Identifiants chimiques
8015-86-9
MFCD00130724
Brazil wax
Spécification
2 to 7 (mg KOH/g)
282°C
Récipient en plastique
78 to 95mg KOH/g
81.0°C to 86.0°C
8015-86-9
15,1846
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in boiling alcohol,diethyl ether,benzene,,toluene,chloroform,ethyl acetate,turpentine,,petroleum ether,carbon disulfide;,soluble in alkalies
Carnauba wax
0.25% max.
0.25% max
Jaune
5kg
MFCD00130724
Brazil wax
Poudre ou paillettes