Learn More
Hettich™ Portoir pour rotor Hettich n°1016 et 1137
Conçu pour être utilisé avec les rotors Hettich. Les rotors Hettich sont optimisés pour une utilisation continue et une durée de vie prolongée
Marque:  Hettich™ 1634
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.66000kg
Code produit. 10307422
  • 40.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-05-2024
Description
  • Portoir pour rotor Hettich n°1016 et 1137
  • Pour une utilisation avec EBA 280/280S et MIKRO 220/220R
Spécification
Spécification
Portoir pour rotor
50 mL
107 mm
1
Fond rond
29 mm
Rotor Hettich
1