Learn More
Thermo Scientific™ Support de cartouche V-3 Dionex™ SolEx™
Commandez ce support lors de l’utilisation de la cartouche Thermo Scientific™ Dionex™ SolEx™ HRP pour la préconcentration d’échantillons d’eau SPE en ligne avant la HPLC.
Marque: Thermo Scientific™ 074403
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Requis lors de l’utilisation du format de cartouche des colonnes des colonnes Thermo Scientific™ Dionex™ SolEx™ HRP. Le support de cartouche Dionex SolEx V-3 est conçu pour faciliter le remplacement des cartouches si nécessaire. Les colonnes et les cartouches Dionex SolEx HRP fournissent une pré-concentration rapide et facile des échantillons de contaminants à partir d’échantillons d’eau par extraction en phase solide avant l’analyse HPLC. Utilisés en ligne, ils sont placés dans la vanne pour concentrer automatiquement les analytes d’intérêt.
Spécification
Portoir V-3 | |
Colonnes de concentration SPE en ligne | |
SolEx | |
Dossier de cartouche V-3 |