Learn More
Bochem™ Trépied en fonte
En fonte. Le trépied en fonte Bochem™ est verni.
65.70€ - 119.00€
Spécification
Matériau | Fonte |
---|---|
Comprend | Filetage M10 |
Type de produit | Trépied en fonte |
Diamètre du filetage | M10 |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Poids (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Poids (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10419472
|
Bochem™
5250 |
1,2 kg | 105 mm |
119.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10374121
|
Bochem™
5251 |
2 kg | 145 mm |
65.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Trépied en fonte
- Filetage M10
- Vernis
Spécification
Fonte | |
Trépied en fonte | |
1 de chaque |
Filetage M10 | |
M10 |