Learn More
Huile de ricin, pure, Fisher Chemical
Catalog Number p-7072911
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
8001-79-4
130746
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
8001-79-4
130746
Castor Oil, Pure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point de fusion -10°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 229°C
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 500 mL
Viscosité 6 to 8 Ps at 25°C
Forme physique Liquide