Learn More
asecos™ Roulettes avec socle
Roulettes de 65 mm avec socle
Marque:  asecos™ 28814
Code nomenclature Nacres: HA.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11908837
  • 113.00€ / 1 pièce
Expédition estimée
21-05-2021
Alert:
À utiliser uniquement en combinaison avec l’armoire
Description
Description
  • Tôle d’acier revêtu de poudre
  • Pour le modèle UB90
  • Pour armoires sous paillasse
  • Hauteur = 65 mm
Spécification
Spécification
UB90 avec une largeur de 590 mm
revêtement époxy lisse
Tôle d'acier
Pour armoires de sécurité sous paillasse d'une largeur de 590 mm, pour le(s) modèle(s): UB90
2,50 kg
Roulettes avec socle