missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cathepsin G Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 23840-1-AP-20UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16802475

  • 112.71€ / 20µL

Date d’expédition estimée: 21-06-2021

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Cathepsin G is a serine protease found in azurophilic granules of neutrophils involved in phagocytic lysis of engulfed forein particles. It is also involved in NK cell cytotoxicity.
Spécification

Spécification

Cathepsin G
0.44 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P08311
Cathepsin G, CG, CTSG
Rabbit
IgG
20 μL
-20°C
Primary
1511
Western Blot
Unconjugated
CTSG
Liquid
CTSG
Cathepsin G Fusion Protein Ag20818
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Human
Vidéos
FDS
Documents
Certificats