Learn More
CBS Scientific Formeurs de gradient
Linéaire avec sorties latérales.
980.00€ - 1040.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Électrophorèse |
---|---|
Type | Générateur de gradient |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11789545
|
CBS Scientific
GM100 |
50 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11764696
|
CBS Scientific
GM500 |
250 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Le débit du gradient est contrôlé par une vanne revêtue en PTFE centrée entre les deux chambres
- Le canal d’évacuation est équipé d’un adaptateur Luer mâle qui peut être utilisé avec n’importe quelle aiguille ou vanne Luer
Spécification
Électrophorèse | |
Générateur de gradient |