missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCL14 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Spécification

Antigène CCL14
Concentration 0.24 mg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16812754
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
14216-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16802754
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
14216-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

This gene, CCL14, is one of several CC cytokine genes clustered on 17q11.2. The CC cytokines are secreted proteins characterized by two adjacent cysteines. The cytokine encoded by this gene induces changes in intracellular calcium concentration and enzyme release in monocytes. This gene expresses both monocistronic and bicistronic transcripts. Bicistronic transcripts include the upstream cytokine gene CCL15. In addition, CCL14 undergoes alternative splicing in the bicistronic transcripts; it is unknown if its monocistronic transcript is also subject to alternative splicing.
Spécification

Spécification

CCL14
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
Q16627
6358
CCL14 Fusion Protein Ag5439
Primary
-20°C
CCL14
0.24 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
C C motif chemokine 14, CC 1, CC 3, CCL14, Chemokine CC 1/CC 3, CKb1, HCC 1, HCC 1(1 74), HCC 1/HCC 3, HCC 3, MCIF, NCC 2, NCC2, SCYA14, SCYL2, Small inducible cytokine A14, SY14
CCL14
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications