missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CCL17 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | CCL17 |
---|---|
Concentration | 0.22 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16811885
|
Proteintech
22342-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16801885
|
Proteintech
22342-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
TARC ligand (CCL17) belongs to the CC chemokine family. It is a small cytokine and the gene is located on q arm of chromosome 16, in humans, along with other chemokines. TARC specifically binds to T-cells and interacts with chemokine receptors CCR4 and CCR8. It plays an important role in T cell development in thymus as well as in trafficking and activation of mature T cells.Spécification
CCL17 | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q92583 | |
6361 | |
CCL17 Fusion Protein Ag17832 | |
Primary | |
-20°C | |
CCL17 |
0.22 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
A 152E5.3, ABCD 2, C C motif chemokine 17, CC chemokine TARC, CCL17, SCYA17, Small inducible cytokine A17, TARC | |
CCL17 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |