Learn More
CCP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | CCP1 |
---|---|
Concentration | 0.17 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16812544
|
Proteintech
14067-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 30-04-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16802544
|
Proteintech
14067-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 30-04-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
NNA1 is a zinc carboxypeptidase that contains nuclear localization signals and an ATP/GTP-binding motif that was initially cloned from regenerating spinal cord neurons of the mouse.Spécification
CCP1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q641K1, Q9UPW5 | |
23287, 67269 | |
CCP1 Fusion Protein Ag5122 | |
Primary | |
-20°C | |
AGTPBP1 |
0.17 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
AGTPBP1, ATP/GTP binding protein 1, CCP1, Cytosolic carboxypeptidase 1, KIAA1035, NNA1 | |
Agtpbp1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |