Learn More
CCR7 (CD197) Mouse anti-Human , BV650, Clone: 2-L1-A, BD Biosciences™
Mouse Monoclonal Antibody
304.00€ - 635.00€
Spécification
Antigène | CCR7 (CD197) |
---|---|
Clone | 2-L1-A |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Conjugué | Brilliant Violet 650 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17247584
|
BD Biosciences
566757 |
25 Tests |
304.00€
25 tests |
Expédition estimée: 17-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17237584
|
BD Biosciences
566756 |
100 Tests |
635.00€
100 tests |
Expédition estimée: 17-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
CCR7 (CD197) Monoclonal antibody specifically detects CCR7 (CD197) in Human samples. It is validated for Flow CytometrySpécification
CCR7 (CD197) | |
Flow Cytometry | |
Brilliant Violet 650 | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
Human CCR7 Transfected Cell Line | |
Primary |
2-L1-A | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
BLR2; CC chemokine receptor 7; CMKBR7; EBI1; EVI1; Epstein-Barr virus induced gene 1; MIP-3 beta receptor | |
IgG1 κ | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with BD Horizon™ BV650 under optimum conditions, and unconjugated antibody and free BD Horizon™ BV650 were removed. |