missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CCR8 (CD198) Mouse anti-Human , PE-CF594, Clone: 433H, BD Biosciences™
Mouse Monoclonal Antibody
298.00€ - 610.00€
Spécification
Antigène | CCR8 (CD198) |
---|---|
Clone | 433H |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Conjugué | PE-CF594 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17267684
|
BD Biosciences
566889 |
25 Tests |
298.00€
25 tests |
Expédition estimée: 16-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17257684
|
BD Biosciences
566888 |
100 Tests |
610.00€
100 tests |
Expédition estimée: 16-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
CCR8 (CD198) Monoclonal antibody specifically detects CCR8 (CD198) in Human samples. It is validated for Flow CytometrySpécification
CCR8 (CD198) | |
Flow Cytometry | |
PE-CF594 | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
Human CCR8 Transfected Cell Line | |
Primary |
433H | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
CCR8; CKR-L1; CKRL1; CMKBR8; CMKBRL2; CY6; GPR-CY6; GPRCY6; MGC129966; MGC1 | |
IgG2a κ | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with BD Horizon™ PE-CF594 under optimum conditions, and unconjugated antibody and free PE-CF594 were removed. |