missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD107a Mouse anti-Human , Alexa Fluor 488, Clone: H4A3, BD Biosciences™
Mouse Monoclonal Antibody
167.00€ - 428.00€
Spécification
Antigène | CD107a |
---|---|
Clone | H4A3 |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Conjugué | Alexa Fluor 488 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17247794
|
BD Biosciences
567007 |
25 Tests |
167.00€
25 tests |
Expédition estimée: 15-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17237794
|
BD Biosciences
567006 |
100 Tests |
428.00€
100 tests |
Expédition estimée: 15-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
CD107a Monoclonal antibody specifically detects CD107a in Human samples. It is validated for Flow CytometrySpécification
CD107a | |
Flow Cytometry | |
Alexa Fluor 488 | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
Human Adult Adherent Peripheral Blood Cells | |
Primary |
H4A3 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
LAMP1; LAMP-1; LAMPA; LGP120 | |
IgG1 κ | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated to Alexa Fluor 488 under optimum conditions, and unreacted Alexa Fluor 488 was removed. |