Learn More
CD115 Rat, PE, Clone: AFS98, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB53-PE-100ug
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15962178
  • 213.00€ / 100µg
Date d’expédition estimée: 29-11-2021
Spécification
CD115
AFS98
PE
XP_017173299
Rat
Protein A/G Purified
RUO
Primary
12978
Flow Cytometry
0.2mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Csf1r
IgG2a kappa
100 μg
Store at 2-4°C.