Learn More
CD117 (c-Kit) Monoclonal Antibody (104D2), APC-eFluor™ 780, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
265.00€ - 600.00€
Spécification
Antigène CD117 (c-Kit)
Clone 104D2
Concentration 5 μL/Test
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16636364
Afficher les documents Détails de la promotion
Affymetrix eBioscience
47-1178-41
25 Tests
265.00€
25 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 16-05-2024
pour voir le stock disponible 
16646364
Afficher les documents Détails de la promotion
Affymetrix eBioscience
47-1178-42
100 Tests
600.00€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 07-05-2024
Description
The 104D2 MAb reacts with human CD117, also known as c-Kit, Steel factor receptor and stem cell factor receptor. A member of the tyrosine kinase receptor family, this 145 kDa molecule is expressed by hematopoietic progenitor cell subsets and mast cells. The interaction of c-Kit and Steel factor promotes proliferation and differentiation of hematopoietic progenitor cells and mast cell differentiation. CD117 is also expressed by melanocytes and plays a role in signaling and activation of these cells.
CD117 (c-Kit) Monoclonal antibody specifically detects CD117 (c-Kit) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spécification
Spécification
CD117 (c-Kit)
5 μL/Test
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
3815
Primary
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
KIT
104D2
Flow Cytometry
APC-eFluor 780
Mouse
Human
P10721
IgG1 κ
Affinity chromatography