Learn More
CD117 Rat anti-Mouse, BB700, Clone: 2B8, BD Horizon™
Rat Monoclonal Antibody
Marque:  BD Biosciences 566414
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15875029
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
CD117 Monoclonal antibody specifically detects CD117 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spécification
Spécification
CD117
Monoclonal
0.2 mg/mL
Rat
RUO
Mouse
Purified
Flow Cytometry
2B8
Brilliant Blue 700 (BB700)
0.1 mg
Primary
Refrigerate (2 to 8°C)
IgG2b κ