Learn More
CD11b Mouse, FITC, Clone: ICRF44, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB25-F-25Tests
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15971728
  • 95.36€ / 25 tests
Date d’expédition estimée: 29-11-2021
Spécification
CD11b
ICRF44
FITC
XP_006721108
Mouse
Protein A/G Purified
RUO
Primary
3684
Flow Cytometry
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
ITGAM
IgG1 kappa
25 Tests
Store at 2-4°C.