Learn More
CD11c Armenian Hamster, APC, Clone: N418, enQuireBio™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
94.25€ - 264.00€
Spécification
Antigène | CD11c |
---|---|
Clone | N418 |
Concentration | 0.5mg/mL |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15971688
|
EnquireBio
QAB23-APC-25UG |
25 μg |
94.25€
25µg |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15961688
|
EnquireBio
QAB23-APC-100UG |
100 μg |
264.00€
100µg |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
CD11c | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Armenian Hamster | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2 | |
16411 | |
IgG | |
Protein A/G Purified |
N418 | |
Flow Cytometry | |
APC | |
RUO | |
NP_067309 | |
Itgax | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |