Learn More
CD11c Armenian Hamster, APC, Clone: N418, enQuireBio™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB23-APC-25ug
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15971688
  • 73.55€ / 25µg
Date d’expédition estimée: 07-12-2021
Spécification
CD11c
N418
APC
NP_067309
Armenian Hamster
Protein A/G Purified
RUO
Primary
16411
Flow Cytometry
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
Itgax
IgG
25 μg
Store at 2-4°C.