Learn More
CD11c Mouse, PE-Cy7, Clone: 3.9, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
155.00€ - 312.00€
Spécification
Antigène CD11c
Clone 3.9
Concentration 5μL/Test
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15971718
Afficher les documents Détails de la promotion
EnquireBio
QAB24-PE7-25TESTS
25 Tests
155.00€
25 tests
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 17-05-2024
pour voir le stock disponible 
15961718
Afficher les documents Détails de la promotion
EnquireBio
QAB24-PE7-100TESTS
100 Tests
312.00€
100 tests
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 17-05-2024
Spécification
CD11c
5μL/Test
Monoclonal
Mouse
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
3687
IgG1 κ
Protein A/G Purified
3.9
Flow Cytometry
PE-Cyanine7
RUO
XP_011544154
ITGAX
Primary
Store at 2-4°C.