Learn More
CD11c Mouse, PE-Cy7, Clone: 3.9, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB24-PE7-25Tests
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15971718
  • 128.22€ / 25 tests
Date d’expédition estimée: 02-12-2021
Spécification
CD11c
3.9
PE-Cyanine7
XP_011544154
Mouse
Protein A/G Purified
RUO
Primary
3687
Flow Cytometry
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
ITGAX
IgG1 kappa
25 Tests
Store at 2-4°C.