missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD11c Mouse, V450, Clone: 3.9, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
155.00€ - 336.00€
Spécification
Antigène | CD11c |
---|---|
Clone | 3.9 |
Concentration | 5μL/Test |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15921728
|
EnquireBio
QAB24-V450-25TESTS |
25 Tests |
155.00€
25 tests |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15911728
|
EnquireBio
QAB24-V450-100TESTS |
100 Tests |
336.00€
100 tests |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
CD11c | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
3687 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified |
3.9 | |
Flow Cytometry | |
Violet Fluor 450 (V450) | |
RUO | |
XP_011544154 | |
ITGAX | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |