Learn More
CD127 / IL-7Ra Rat, PE-Cy7, Clone: A7R34, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB55-PE7-100ug
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15912208
  • 385.00€ / 100µg
Expédition estimée: 16-05-2024
Spécification
CD127 / IL-7Ra
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
Il17ra
Protein A/G Purified
RUO
16172
IgG2a κ
Flow Cytometry
A7R34
PE-Cyanine7
NP_032385
Rat
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.