missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD127 de souris anti-humain, Alexa Fluor® 488, clone : EBioRDR5, eBioscience™

Anticorps monoclonal de souris

Marque:  Invitrogen 53-1278-42

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16370974

  • 262.00€ / 100 pièces

Expédition estimée
10-11-2020

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Il a clairement été démontré que les cellules CD4+CD25+ qui ont régulé l’expression de CD127 de façon descendante sont significativement plus enrichies pour la population réglementaire T, comme défini par l’expression du facteur de transcription spécifique à T reg Foxp3 et l’activité suppressive de ces cellules, in vitro. La liaison de l’anticorps monoclonal eBioRDR5 aux cellules PBMC est bloquée par une pré-incubation des cellules avec l’IL7 humain recombinant (réf. 14-8079). Applications indiquées : Cet anticorps eBioRDR5 a été signalé pour une utilisation dans l’analyse cytométrique en flux. Applications testées : Cet anticorps eBioRDR5 a été prédilué et testé par analyse cytométrique en flux des cellules sanguines périphériques humaines normales. Cet anticorps peut être utilisé à 5 μl (0,25 μg) par test. Un test est défini comme la quantité (μg) d’anticorps qui colorera un échantillon de cellules dans un volume final de 100 μl. Le nombre de cellules doit être déterminé empiriquement mais peut varier de 10^5 à 10^8 cellules/tests. Excitation : 488 nm, émission : 519 Nm ; laser : Laser bleu Le CD127 (Interleukine-7, IL-7) est une glycoprotéine impliquée dans la régulation de la lymphopoièse. La réponse des cellules à la CD127 dépend de la présence du récepteur de l’interleukine 7 (IL7R) ; le récepteur actif est un hétérodimère de chaîne alpha/gamma. La CD127 se compose d’une chaîne alpha et d’une chaîne gamma. La chaîne gamma(c), qui s’associe aussi au récepteur de l’interleukine-2, sert principalement à activer la transduction du signal par le complexe IL7R, tandis que la chaîne alpha de IL7R détermine les événements de signalisation spécifiques par son association avec les molécules de signalisation cytoplasmique. La CD127 favorise la prolifération des cellules B précurseurs, des thymocytes, des progéniteurs de cellules T et des cellules T CD4+ et CD8+ matures. Les effets biologiques de l’IL7 sont induits par la liaison d’IL7 au récepteur de surface cellulaire spécifique. Les maladies associées à la dysfonction CD127 incluent l’immunodéficience combinée grave et l’immunodéficience combinée grave de cellule positive NK/cellule négative B/cellule négative T.
Spécification

Spécification

CD 127
Monoclonal(e)
5 μl/test
PBS avec 0,1 % de gélatine, 0,2 % d’ASB et 0,09 % d’azoture de sodium ; pH de 7,2
P16871
IL7R
Souris
Chromatographie d’affinité
RUO
Anticorps
Monoclonal(e)
Humaine
Cytométrie en flux
eBioRDR5
Alexa Fluor™ 488
IL7R
Liquide
IL7R
IgG1, kappa
100 Tests
4°C, stocker dans l‘obscurité, NE PAS CONGELER !
Primaire
3575
Vidéos
Documents