missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD13 de souris anti-humain, APC-eFluor™ 780, clone : WM-15 (WM15), eBioscience™

Anticorps monoclonal de souris

Marque:  Invitrogen 47-0138-42

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16370874

  • 258.00€ / 100 pièces

Expédition estimée
18-11-2020

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

(réf. 00-8222-49) (100 μl de l’échantillon de cellule + 100 μl du tampon de fixation IC) ou dans la solution Fix/Lyse à 1 étape (réf. 00-5333-57) jusqu’à 3 jours dans l’obscurité à 4°C avec un impact minimal sur la luminosité et sur l’efficacité / la compensation FRET. Certaines généralisations concernant les performances des fluorophores après la fixation peuvent être effectuées, mais les performances spécifiques des clones doivent être déterminées de manière empirique. Excitation : 633-647 nm, émission : 780 Nm ; laser : Laser rouge Le CD13 (ANPEP) est une ectopeptidase transmembranaire de type II de 150 à 170 kDa, se liant au zinc, exprimée sur différents types de cellules. La CD13 est une métalloprotéase qui catalyse de préférence l’élimination des acides aminés neutres des petits peptides, ce qui active ou inactive les peptides bioactifs. La CD13 joue également un rôle dans la dégradation de la matrice extracellulaire, le traitement des antigènes et la transduction des signaux, est importante dans les réactions inflammatoires, et régule le contact intercellulaire, la motilité cellulaire et la vascularisation. La CD13 est exprimée par les granulocytes, les monocytes, et les cellules leucémiques myéloïdes, et est impliquée dans la protection des cellules leucémiques contre l’apoptose et son expression associée à un mauvais pronostic des carcinomes. La CD13 fonctionne comme une enzyme aminopeptidase et est également un récepteur alpha pour le coronavirus.
Spécification

Spécification

CD 13
Monoclonal(e)
5 μI/Test
PBS avec 0,2 % BSA et 0,09 % azoture de sodium ; pH 7,2
P15144
ANPEP
IgG1, kappa
100 Tests
4°C, stocker dans l’obscurité, NE PAS CONGELER !
Primaire
290
Cytométrie en flux
WM-15 (WM15)
APC-eFluor™780
ANPEP
Liquide
Souris
Chromatographie d’affinité
RUO
Anticorps
Monoclonal(e)
Humaine
Vidéos
FDS
Documents