Learn More
CD13 Mouse anti-Human, PE, Clone: WM15, BD
Mouse Monoclonal Antibody
251.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | CD13 |
---|---|
Clone | WM15 |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Conjugué | PE |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15890669
|
BD Biosciences
560998 |
25 Tests |
251.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15878128
|
BD Biosciences
555394 |
100 Tests |
399.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The WM15 monoclonal antibody specifically binds to the 150 kDa Type II integral membrane glycoprotein aminopeptidase N. This antibody binds to GM-progenitor cells, granulocytic and monocytic cells, and mast cells, but not to lymphocytes, platelets or erythrocytes. Aminopeptidase N is involved in the metabolism of many regulatory peptides.
Spécification
CD13 | |
Flow Cytometry | |
PE | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
IgG1 κ | |
Affinity Purified |
WM15 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
Human AML Cells | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
For Research Use Only.