Learn More
Epredia™ Lab Vision™ CD138 Rabbit Polyclonal Antibody with BSA and azide
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry procedures with Epredia™ CD138, Rabbit Polyclonal Antibody.
142.80€ - 530.40€
Spécification
Antigène CD138
Concentration 200µg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
12643587
Afficher les documents Détails de la promotion
Epredia™
RB-9422-P0
100 μL Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12653587
Afficher les documents Détails de la promotion
Epredia™
RB-9422-P1
500 μL Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12633587
Afficher les documents Détails de la promotion
Epredia™
RB-9422-P
1 mL Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
CD138/Syndecan-1 is a transmembrane heparin sulphate proteoglycan which is made up of one core protein and five glycosaminoglycan. CD138 is expected to play a role in cell adhesion. It is expressed on the surface of pre-B cells and plasma cells but is absent from mature B cells. It is a selective marker for B cell lymphoblastic leukemia and lymphoplasmocytoid leukemia. It is lost from the apoptotic myeloma cells; hence is a useful marker for viable myeloma cells.
Host Species: Rabbit
Species Reactivity: Human. Others not tested
Epitope: aa 18-218
Immunogen: Recombinant protein encoding aa 18-218 human CD138
Molecular Weight: 30.5kDa (core protein); 85-92kDa (depending upon glycosaminoglycans)
Positive Control: Tonsil
Cellular Localization: Plasma cell and Membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spécification
Spécification
CD138
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Cell Adhesion
Recombinant protein encoding aa 18-218 human CD138
200µg/mL
Polyclonal
Concentrated