Learn More
CD14 Mouse, FITC, Clone: 61D3, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB26-F-100Tests
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15961738
  • 202.66€ / 100 tests
Date d’expédition estimée: 03-12-2021
Spécification
CD14
61D3
FITC
NP_000582
Mouse
Protein A/G Purified
RUO
Primary
929
Flow Cytometry
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD14
IgG1 kappa
100 Tests
Store at 2-4°C.