Learn More
CD14 Mouse, PE-Cy7, Clone: 61D3, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB26-PE7-100Tests
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15921748
  • 575.00€ / 100 tests
Expédition estimée: 11-07-2022
Spécification
CD14
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD14
Protein A/G Purified
RUO
929
Flow Cytometry
61D3
PE-Cyanine7
NP_000582
Mouse
100 Tests
Primary
IgG1 κ